Descripción
Las pipetas multicanal accionadas con pistón son las pipetas manuales perfectas para las aplicaciones más exigentes en el laboratorio.Botón de pipeteo central grande y función de expulsión independiente.Apoyadedos ergonómico que se adapta a la mano para un agarre relajadoManejo con una sola mano para todos los usuarios: ajuste de volumen para diestros y zurdos.Protección contra cambio de volumen.Totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar), conforme a DIN EN 285.Visualización de volumen de 4 posiciones, siempre claramente visible, para ofrecer la máxima precisión.Técnica de calibración sencilla: reajuste sin necesidad de herramientas especiales.Los cambios en los ajustes de fábrica son claramente visibles externamente.Corto recorrido, de tan solo 12.5 mm, para reducir el riesgo de lesiones.Esfuerzo reducido: los ejes especiales y anillos de sellado fabricados con FKM y el diseño escalonado del expulsor de puntas reducen las fuerzas de fijación y de expulsión.Los ejes individuales con juntas se pueden desenroscar fácilmente para su limpieza o sustitución: elimina gastos e interrupciones largas.Pistón y expulsor resistentes a la corrosión para mayor durabilidad.Codificación por colores para una selección sencilla de la punta.Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 1,6 % |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | M8-10 |
| Número de canales | 8 |
| Línea de productos | Transferpette™ S |
| Tipo | Pipeta manual |
| Volumen (métrico) | De 0,5 to 10 μl |
| Pantalla | Digital |
| Cantidad | 1 Paq. |
| Garantía | 1 año |
| Mostrar más |