Learn More
BRAND™ Micropipetas de microlitro Transferpette™ S -8
Código de producto. 10446333 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 30 a 300 μl
Exactitud:
0.6 %
0.8 %
1,6 %
Modelo:
M8-10
M8-100
M8-300
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Exactitud Modelo unitSize
10446333 De 10 to 100 μl 0.8 % M8-100 cada uno
10775014 De 0,5 to 10 μl 1,6 % M8-10 cada uno
10213203 De 30 a 300 μl 0.6 % M8-300 cada uno
3 options
Artikelnummer. 10446333
Marke: BRAND™ 703708
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Piston-operated multichannel pipets are the perfect manual pipets for the most demanding applications in the lab. BRAND™ Transferpette™ S -8 Multichannel Microliter Pipet includes clearly visible 4-position volume display for highest precision.
Las pipetas multicanal accionadas con pistón son las pipetas manuales perfectas para las aplicaciones más exigentes en el laboratorio.Botón de pipeteo central grande y función de expulsión independiente.Apoyadedos ergonómico que se adapta a la mano para un agarre relajadoManejo con una sola mano para todos los usuarios: ajuste de volumen para diestros y zurdos.Protección contra cambio de volumen.Totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar), conforme a DIN EN 285.Visualización de volumen de 4 posiciones, siempre claramente visible, para ofrecer la máxima precisión.Técnica de calibración sencilla: reajuste sin necesidad de herramientas especiales.Los cambios en los ajustes de fábrica son claramente visibles externamente.Corto recorrido, de tan solo 12.5 mm, para reducir el riesgo de lesiones.Esfuerzo reducido: los ejes especiales y anillos de sellado fabricados con FKM y el diseño escalonado del expulsor de puntas reducen las fuerzas de fijación y de expulsión.Los ejes individuales con juntas se pueden desenroscar fácilmente para su limpieza o sustitución: elimina gastos e interrupciones largas.Pistón y expulsor resistentes a la corrosión para mayor durabilidad.Codificación por colores para una selección sencilla de la punta.Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Exactitud 0.8 %
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo M8-100
Número de canales 8
Línea de productos Transferpette™ S
Tipo Pipeta manual
Volumen (métrico) De 10 to 100 μl
Pantalla Digital
Cantidad 1 Paq.
Garantía 1 año
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 241.3 x 142.8 x 123.8 mm
Longitud (métrico) 241.3 mm
Altura (métrico) 123.8 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.