Descripción
- Capacidad para seis instrumentos
- Gira para facilitar el acceso a la pipeta
- Las pipetas se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gira |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | White |
| Admite | Pipetas (6) |
| Material | Plastic |
| Posiciones | 6 |
| Forma | Circular |
| Apilables | No |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas Transferpette™ S |
| Mostrar más |