Learn More
BRAND™ Transferpette™ S, Adjustable Volume
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 1 μl
De 0,1 a 2,5 μl
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 1000 to 10.000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
De 500 to 5000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La pipeta de desplazamiento de aire Transferpette™ S le permite trabajar de forma eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes.
- Las fuerzas de funcionamiento bajas y una carrera corta garantizan un pipeteo relajado, incluso durante series de pipeteo largas.
- Gracias a su ergonomía perfecta, la Transferpette™ S proporciona un agarre cómodo en cualquier posición de la mano, tanto si eres diestro o zurdo, como si tienes las manos grandes o pequeñas.
- No es necesario cambiar el agarre, ya que la pipeta de microlitros proporciona un verdadero funcionamiento con una sola mano: Ajusta el volumen, pipetea y expulsa la punta.
- La protección contra el cambio de volumen también es fácil de usar con guantes y protege el volumen establecido contra el ajuste accidental.
- La Transferpette™ S también cuenta con la tecnología Easy Calibration, que hace que la calibración sea fácil.
- Una tabla de compatibilidad muestra qué puntas se ajustan a cada dispositivo, de modo que siempre solicite las puntas de pipeta correctas.
- Intervalo de volumen de la pipeta monocanal: de 0,1 μl a 10 ml
- Rango de volumen de la pipeta multicanal: de 0,5 μl a 300 μl
- Cono de punta universal
- Código de color en la rueda de ajuste de volumen, el eje y la protección contra el cambio de volumen
- Fácil inserción y expulsión de puntas gracias a las juntas tóricas en pipetas multicanal
- Se puede calibrar fácilmente y sin herramientas gracias a la tecnología Easy Calibration
- Eje delgado para muestreo de recipientes estrechos (tubos de centrífuga)
- Presión de vapor hasta 500 mbar
- Viscosidad hasta 260 mPa s
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 285 |
| Descripción | Transferpette™ S, 0,1-2,5 μl, volumen ajustable, D-2,5 DE-M |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Gray |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Pipette Tip 0.5 to 20 μL |
| Tipo de agarre | Ergonomic |
| Material | Polipropileno |
| Número de canales | 1 |
| Mostrar más |