Learn More
BRAND™ Transferpette™ S, Adjustable Volume
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16407805 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 1 μl
De 0,1 a 2,5 μl
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 1000 to 10.000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
De 500 to 5000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16407805
Marca: BRAND™ 705873
The Transferpette™ S air displacement pipette allows you to work efficiently and ergonomically with both small and large volumes. Low operating forces and a short stroke ensure relaxed pipetting, even during long pipetting series.
  • La pipeta de desplazamiento de aire Transferpette™ S le permite trabajar de forma eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes.
  • Las fuerzas de funcionamiento bajas y una carrera corta garantizan un pipeteo relajado, incluso durante series de pipeteo largas.
  • Gracias a su ergonomía perfecta, la Transferpette™ S proporciona un agarre cómodo en cualquier posición de la mano, tanto si eres diestro o zurdo, como si tienes las manos grandes o pequeñas.
  • No es necesario cambiar el agarre, ya que la pipeta de microlitros proporciona un verdadero funcionamiento con una sola mano: Ajusta el volumen, pipetea y expulsa la punta.
  • La protección contra el cambio de volumen también es fácil de usar con guantes y protege el volumen establecido contra el ajuste accidental.
  • La Transferpette™ S también cuenta con la tecnología Easy Calibration, que hace que la calibración sea fácil.
  • Una tabla de compatibilidad muestra qué puntas se ajustan a cada dispositivo, de modo que siempre solicite las puntas de pipeta correctas.
  • Intervalo de volumen de la pipeta monocanal: de 0,1 μl a 10 ml
  • Rango de volumen de la pipeta multicanal: de 0,5 μl a 300 μl
  • Cono de punta universal
  • Código de color en la rueda de ajuste de volumen, el eje y la protección contra el cambio de volumen
  • Fácil inserción y expulsión de puntas gracias a las juntas tóricas en pipetas multicanal
  • Se puede calibrar fácilmente y sin herramientas gracias a la tecnología Easy Calibration
  • Eje delgado para muestreo de recipientes estrechos (tubos de centrífuga)
  • Presión de vapor hasta 500 mbar
  • Viscosidad hasta 260 mPa s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Descripción Transferpette™ S, 5-50 μl, volumen ajustable, D-50, DE-M
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Yellow
Desechables Reusable
Para utilizar con Pipette Tip 2 to 200 μL
Tipo de agarre Ergonomic
Material Polipropileno
Número de canales 1
Línea de productos Transferpette™ S
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 5 to 50 μl
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 15 a 40 °C
Garantía 36 meses
Longitud (imperial) 11.3 in.
Longitud (métrico) 28,7 cm
Anchura (imperial) 4.7 in.
Anchura (métrico) 12 cm
Altura (imperial) 1.9 in.
Altura (métrico) 4,8 cm