Learn More
BRAND™ Transferpette™ S-12, Adjustable Volume
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16487815 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16487815 De 5 to 50 μl cada uno
16477815 De 0,5 to 10 μl cada uno
16497815 De 10 to 100 μl cada uno
16407825 De 20 to 200 μl cada uno
16417825 De 30 a 300 μl cada uno
5 options
Código de producto. 16487815
Marca: BRAND™ 705926
The Transferpette™ S air displacement pipette allows you to work efficiently and ergonomically with both small and large volumes. Low operating forces and a short stroke ensure relaxed pipetting, even during long pipetting series
  • La pipeta de desplazamiento de aire Transferpette™ S le permite trabajar de forma eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes.
  • Las fuerzas de funcionamiento bajas y una carrera corta garantizan un pipeteo relajado, incluso durante series de pipeteo largas.
  • Gracias a su ergonomía perfecta, la Transferpette™ S proporciona un agarre cómodo en cualquier posición de la mano, tanto si eres diestro o zurdo, como si tienes las manos grandes o pequeñas.
  • No es necesario cambiar el agarre, ya que la pipeta de microlitros proporciona un verdadero funcionamiento con una sola mano: Ajusta el volumen, pipetea y expulsa la punta.
  • La protección contra el cambio de volumen también es fácil de usar con guantes y protege el volumen establecido contra el ajuste accidental.
  • La Transferpette™ S también cuenta con la tecnología Easy Calibration, que hace que la calibración sea fácil. La calibración se puede realizar sin herramientas.
  • Una tabla de compatibilidad muestra qué puntas se ajustan a cada dispositivo, de modo que siempre solicite las puntas de pipeta correctas.
Descripción general
  • Intervalo de volumen de la pipeta monocanal: de 0,1 μl a 10 ml
  • Rango de volumen de la pipeta multicanal: de 0,5 μl a 300 μl
  • Carrera corta y fuerzas de funcionamiento bajas
  • Cono de punta universal
  • Esterilización en autoclave completa a 121 °C
  • Misma facilidad de uso para usuarios diestros y zurdos
  • Código de color en la rueda de ajuste de volumen, el eje y la protección contra el cambio de volumen
  • Fácil inserción y expulsión de puntas gracias a las juntas tóricas en pipetas multicanal
  • Se puede calibrar fácilmente y sin herramientas gracias a la tecnología Easy Calibration
  • Eje delgado para muestreo de recipientes estrechos (tubos de centrífuga)
  • Tolera temperaturas de – 15 °C a + 40 °C
  • Presión de vapor hasta 500 mbar
  • Viscosidad hasta 260 mPa s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Puntas compatibles BRAND Pipet Tips / Universal Tips
Descripción Transferpette™ S-12, volumen ajustable, DE-M, M12-50, 5-50 μL
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Yellow
Desechables Reusable
Para utilizar con Pipette Tip 2 to 200 μL
Tipo de agarre Ergonomic
Material Polipropileno
Modelo Transferpette S-12
Número de canales 12
Línea de productos Transferpette™ S
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 5 to 50 μl
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 15 a 40 °C
Garantía 36 meses
Longitud (métrico) 23,7 cm
Anchura (métrico) 14 cm
Altura (métrico) 12,3 cm