Learn More
BRAND™ Transferpette™ Single Channel Electronic Pipets
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 a 5000 μL
De 0,5 to 10 μl
De 10 a 200 μl
De 2 to 20 μl
De 50 a 1000 μL
Incluye:
Adaptador de CA para Europa
Clavija EU
Sin adaptador de CA
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Ninguno
Rojo
Descripción
- El eje de la pipeta se puede desenroscar y es totalmente esterilizable en autoclave (121 °C)
- Cinco prácticos programas: Pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel y dispensación
- Técnica de calibración sencilla para realizar ajustes rápidos sin herramientas
- Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 EG
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±6μL |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Transferpette |
| Tipo | Pipeta electrónica |
| Volumen (métrico) | De 50 a 1000 μL |
| Incluye | Clavija EU |
| Tipo de tapón | UE |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 15 °C a 40 °C |