Learn More
BRAND™ Pipeta electrónica de 12 microlitros Transferpette™
Código de producto. 10191972 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 1 a 20 μl
De 10 a 200 μl
De 15 a 300 μl
Color:
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Gris
Verde
Incluye:
Adaptador de CA para Europa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Color Incluye unitSize
10191972 5 a 100 μL 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta Adaptador de CA para Europa cada uno
10797444 De 10 a 200 μl 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta Adaptador de CA para Europa cada uno
10233172 De 15 a 300 μl Verde Adaptador de CA para Europa cada uno
10477852 De 1 a 20 μl Gris Adaptador de CA para Europa cada uno
4 options
Código de producto. 10191972
Marca: BRAND™ 705403
Combina un diseño cómodo, una distribución equilibrada del peso, un software intuitivo y documentación fácil de usar para sus necesidades de pipeteo.
  • Diseño de carcasa funcional y ergonómico
  • 8 canales
  • Nuevo apoyadedo ajustable
  • Estructura de menús intuitiva y manual de usuario completamente ilustrado
  • Reducción significativa de las fuerzas de fijación y expulsión de la punta con la punta universal
  • Pistón resistente a la corrosión y expulsor
  • Cinco prácticos programas: Pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel y dispensación
  • Listos para su uso: 4000 ciclos de pipeteo con cada carga de la batería, función de actualización de la batería incluso durante la recarga
  • Cada pipeta tiene un marcado DE-M y se suministra con certificado de rendimiento
  • Se suministra con batería, adaptador de CA, soporte de dispositivo, depósito de reactivos, herramienta de montaje, aceite de silicona y un juego de anillos de sellado hechos de FKM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ≤ 0,8%, ± 0,8μL
Ángulo 360°
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Modelo 8
Número de canales 8
Línea de productos Transferpette
Programable Sí
Tipo Pipeta de microlitro electrónica
Volumen (métrico) 5 a 100 μL
Pantalla LCD
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Adaptador de CA para Europa
Incrementos 0,1 μl
Cantidad 1 unidad
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz