Learn More
Brand™ Pipeta electrónica de 12 microlitros Transferpette™
Código de producto. p-8012956 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 1 a 20 μl
De 15 a 300 μl
Incluye:
Adaptador de CA para Europa
Adaptador para Reino Unido/Irlanda
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Incluye unitSize
10293212 De 15 a 300 μl Adaptador de CA para Europa cada uno
10131932 5 a 100 μL Adaptador de CA para Europa cada uno
12634060 De 1 a 20 μl Adaptador para Reino Unido/Irlanda cada uno
3 options
Código de producto. 10293212
Marca: Brand™ 705456
Combina un diseño cómodo, una distribución equilibrada del peso, un software intuitivo y documentación fácil de usar para sus necesidades de pipeteo.
  • Diseño de carcasa funcional y ergonómico
  • 12 canales
  • Nuevo apoyadedo ajustable
  • Estructura de menús intuitiva y manual de usuario completamente ilustrado
  • Reducción significativa de las fuerzas de fijación y expulsión de la punta con la punta universal
  • Pistón resistente a la corrosión y expulsor
  • Cinco prácticos programas: Pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel y dispensación
  • Listos para su uso: 4000 ciclos de pipeteo con cada carga de la batería, función de actualización de la batería incluso durante la recarga
  • Cada pipeta tiene un marcado DE-M y se suministra con certificado de rendimiento
  • Se suministra con batería, adaptador de CA, soporte de dispositivo, depósito de reactivos, herramienta de montaje, aceite de silicona y un juego de anillos de sellado hechos de FKM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ≤ 0,6%, ± 1,8μL
Ángulo 360°
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Verde
Número de canales 12
Línea de productos Transferpette
Programable Sí
Tipo Pipeta de microlitro electrónica
Volumen (métrico) De 15 a 300 μl
Pantalla LCD
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Adaptador de CA para Europa
Incrementos 0,5 μl
Cantidad 1 unidad
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz