Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivo de retirada para recipientes de transferencia
El dispositivo de retirada para recipientes de transferencia Thermo Scientific permite una dispensación sencilla y sin vertidos.
1100.00€ - 1250.00€
Especificaciones
Tipo | Dispositivo de extracción de líquidos de NL2 |
---|---|
Capacidad (imperial) | 1,05 pies cúb. |
Capacidad (métrico) | 30 L |
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10723514
|
Thermo Scientific™
AY509X3 |
Dispositivo de extracción de NL2, 8 L/min | Recipientes de transferencia de NL2 |
1100.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12794716
|
Thermo Scientific™
AY509X4 |
Dispositivo de retirada LN2 | Recipientes de transferencia de LN2, para Thermo 20 |
1120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10025753
|
Thermo Scientific™
AY509X5 |
Dispositivo de extracción de NL2, 8 L/min | Recipientes de transferencia de LN2, para Thermo 10 |
1250.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El dispositivo de retirada para recipientes de transferencia Thermo Scientific permite una dispensación sencilla y sin vertidos.
- Fácil dispensación de hasta 8 l/min (2,12 gal./min) sin vertidos
- Disponible para modelos de 10, 20 y 30 litros.
Especificaciones
Dispositivo de extracción de líquidos de NL2 | |
1,05 pies cúb. | |
30 L |