Learn More
Heathrow Scientific Pipeta de transferencia, natural
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16370736 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
3 ml
Tipo de empaquetado:
20/bolsa
A granel
Envasadas individualmente
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de empaquetado unitSize
16370736 2 ml 20/bolsa paquete de 500
16330736 1 ml A granel paquete de 500
16340736 1 ml 20/bolsa paquete de 500
16350736 1 ml Envasadas individualmente paquete de 500
16360736 2 ml A granel paquete de 500
16380736 2 ml Envasadas individualmente paquete de 500
16390736 3 ml A granel paquete de 500
16300746 3 ml 20/bolsa paquete de 500
16310746 3 ml Envasadas individualmente paquete de 500
9 options
Código de producto. 16370736
Marca: Heathrow Scientific HS206372B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La pipeta de transferencia es una pipeta plástica de polietileno irrompible y de una pieza, y es adecuada para bancos de sangre, análisis de orina, hematología, química húmeda, microbiología y serología.
  • Graduados
  • Desechables
  • No. Canales: Cuatro
  • Capacidad de temporización: 24 h
  • Dirección de recuento: Arriba/abajo
Especificaciones
Calibrado No
Diámetro exterior (imperial) 0,50 in
Diámetro exterior (métrico) 1,27 cm
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Longitud (imperial) 6,10 in
Tipo de empaquetado 20/bolsa
Color Clear
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 15,50 cm
Tipo Transfer Pipet
Desechables