Learn More
Wessington Cryogenics™ Manguera de transferencia con mango aislado
Código de producto. 11917545
Change view
Click to view available options
:
Tamaño: 12,7mm
Código de producto.
11917545 Tamaño: 12,7mm
1 options
Código de producto. 11917545 Proveedor Wessington Cryogenics™ N.º de proveedor 30000240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubo flexible de transferencia
• Pueden ser puestos uno detrás del otro por conexiones uniones y facilitan la distribución de nitrógeno.
Especificaciones
Descripción BSP de 0,5 pulg
Incluye Refuerzo en cada extremo para mayor resistencia, asa aislada en un extremo
Longitud (métrico) exterior 2,0 m