Learn More
trans-Zeatina (sintética), + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-212501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10697231 10 mg Frasco de vidrio 10 miligramos
10480711 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
2 options
Código de producto. 10697231
Marca: Thermo Scientific Acros 264290100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1637-39-4 | C10H13N5O | 219.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1637-39-4
Fórmula molecular C10H13N5O
Peso molecular (g/mol) 219.25
Número MDL MFCD00213654
Clave InChI UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Sinónimo trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e
PubChem CID 449093
ChEBI CHEBI:16522
Nombre IUPAC (E)-2-metil-4-(7H-purin-6-ilamino)but-2-en-1-ol
SMILES CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Zeatin (synthetic)
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 207°C
Color De incoloro a amarillo
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 mg
Índice Merck 15, 10315
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and dimethylformamide
Espectrofotometría 96.0% min. (on dried substance)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.25
Porcentaje de pureza 97+%
Sustancias relacionadas 2% max. (HPLC)
Forma física Líquido