Learn More
Ácido trans-crotónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022834
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
2500 g
500 g
11469180 25 g 25 g
11459180 500 g 500 g
11449180 2500 g 2500 g
3 options
Código de producto. 11469180
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15765.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-93-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
trans-Crotonic acid is used in the copolymerization of crotonic acid hydrogel systems by using gamma-rays. The crosslinked copolymeric crotonic acid hydrogels release fertilizers and drugs that help to prevent environmental pollution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El ácido trans-crotónico se utiliza en la copolimerización de los sistemas de hidrogel de ácido crotónico mediante rayos gamma. Los hidrogeles de ácido crotónico copoliméricos entrecruzados liberan fertilizantes y fármacos que ayudan a prevenir la contaminación ambiental.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-93-7
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00002701
Clave InChI LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo crotonic acid, e-but-2-enoic acid, but-2-enoic acid, trans-2-butenoic acid, trans-crotonic acid, 3-methylacrylic acid, e-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 2e-but-2-enoic acid, e-crotonic acid
PubChem CID 637090
ChEBI CHEBI:41131
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enoico
SMILES CC=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Crotonic acid
Punto de fusión 70°C to 74°C
Densidad 1.027
Punto de ebullición 128°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2823
Beilstein 1719943
Índice Merck 14,2597
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-Crotonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Crotonic acid