Learn More
Crotamitón, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Crotamiton was used to study the photocatalytic decomposition of crotamiton in aqueous solution using TiO2. N-Ethyl-o-crotonotoluidide (Crotamiton) was used to treat scabies and various pruritic dermatoses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se usó Crotamitón para estudiar su descomposición fotocatalítica en una solución acuosa, utilizando TiO2. También se empleó N-etil-o-crotonotoluidida (Crotamitón) para tratar la sarna y varias dermatosis pruríticas.
Solubilidad
Soluble en agua (1:500), alcohol, metanol, éter y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Crotamiton |
| Densidad | 0.987 |
| Punto de ebullición | 153°C to 155°C (13 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 113°C (235°F) |
| Fórmula lineal | CH3CH=CHCON(C2H5)C6H4CH3 |
| Índice de refracción | 1.5405 |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Soluble in water (1:500),alcohol,methanol,ether,and ethanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.28 |
| Porcentaje de pureza | 97% |