Learn More
Trans-4-hidroxi-D-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7029902
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15423687 250 mg 250 miligramos
11347249 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15423687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27421.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3398-22-9 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3398-22-9
Fórmula molecular C5H9NO3
Peso molecular (g/mol) 131.13
Número MDL MFCD00065608
Clave InChI PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo trans-4-hydroxy-d-proline, 2r,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-hyp-oh, d-proline, 4-hydroxy-, 4s, 2r,4s-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid, d-hydroxyproline, ambotzhaa1169, pubchem9966, d-hyp-oh
PubChem CID 440074
ChEBI CHEBI:27992
Nombre IUPAC Ácido (2R,4S)-4-hidroxipirrolidina-2-carboxílico
SMILES OC1CNC(C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Hydroxy-D-proline
Punto de fusión ∽260°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza 97%