Learn More
Clorhidrato de trans-4-aminociclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027973
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426057 5 g 5 g
11436057 25 g 25 g
11446057 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25070.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50910-54-8 | C6H14ClNO | 151.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50910-54-8
Fórmula molecular C6H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 151.63
Número MDL MFCD00012566,MFCD07366531,MFCD06410647
Clave InChI RKTQEVMZBCBOSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hydrochloride, 4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hcl, 4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 4-amino-, hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanol hcl
PubChem CID 522619
Nombre IUPAC 4-aminociclohexan-1-ol; clorhidrato
SMILES Cl.NC1CCC(O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Punto de fusión 225°C to 230°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3909294
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.64
Porcentaje de pureza 97%