missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-3-Metil-2-penteno, SPEX CertiPrep™

Código de producto. 16350108 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
16350108 1 mL 1 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16350108

Marca: SPEX Certiprep S2446

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.

Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST

Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos

AnalitoN.º de CASConcentración
trans-3-Metil-2-penteno616-12-61000 μ g/ml

Certifications

Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001

Compliance

Queja de GHS/OSHA

Especificaciones

Nombre del producto químico o material trans-3-Methyl-2-pentene
Envase Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml
CAS 616-12-6, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C6H12
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI BEQGRRJLJLVQAQ-GQCTYLIASA-N
SMILES CCC(=CC)C
Nombre IUPAC (E)-3-metilpent-2-eno
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 84.162
PubChem CID 642661
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos

Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.