Learn More
Trans-3-clorhidrato de ácido aminociclohexanecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7041471
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15457186 250 mg 250 miligramos
15447186 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15457186
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62232.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua, glicerol. Insoluble en etanol, cloroformo.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 862401-49-8
Fórmula molecular C7H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 179.644
Número MDL MFCD11040475
Clave InChI BOUHXQPJYJANEO-KGZKBUQUSA-N
Sinónimo trans-3-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hcl, 1r,3r-3-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-3-aminocyclohexane carboxylic acid hydrochloride, trans-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride
PubChem CID 46172878
Nombre IUPAC ácido (1R,3R)-3-aminociclohexano-1-carboxílico; clorhidrato
SMILES C1CC(CC(C1)N)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Información de solubilidad Soluble in water,glycerol. Insoluble in ethanol,chloroform
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.64
Porcentaje de pureza 97%