Learn More
trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-pentilciclohexil)bifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7037186
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15402316 1 g 1 g
15412316 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15402316
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55835.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicación
El trans-3,4-difluoro-4′-(4-n-pentilciclohexil)bifenilo, se utiliza para hacer una película de PDLC, una película inteligente, una película conmutable, vidrio PDLC, vidrio inteligente, vidrio conmutable, mezcla de PDLC. También actúa como monómero de cristal líquido.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134412-17-2
Fórmula molecular C23H28F2
Peso molecular (g/mol) 342.47
Número MDL MFCD09839000
Clave InChI NQLHGECGZRJQLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 1,1'-biphenyl,3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20mvco, 3,4-difluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-pentylcyclohexyl benzene
PubChem CID 612307
Nombre IUPAC 1,2-difluoro-4-[4-(4-pentilciclohexil)fenil]benceno
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Punto de fusión 56°C to 57°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Sparingly Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.47
Porcentaje de pureza 97%