Learn More
Ácido trans-2-undecenoico, téc. 80 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11382507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11382507 1 g 1 g
11392507 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11382507
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11579.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15790-94-0
Fórmula molecular C11H20O2
Peso molecular (g/mol) 184.28
Número MDL MFCD00040909
Clave InChI IGBBVTAVILYDIO-MDZDMXLPSA-N
Sinónimo 2-undecenoic acid, e-undec-2-enoic acid, trans-2-undecenoic acid, 2-hendecenoic acid, e-2-undecenoic acid, 2e-2-undecenoic acid, 2-undecensaeure, 2e-undecylenate, 2-undecensaeuren, undec-2-ensaeure
PubChem CID 5282728
ChEBI CHEBI:39450
Nombre IUPAC ácido (E)-undec-2-enoico
SMILES CCCCCCCC\C=C\C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Undecenoic acid
Punto de ebullición 138°C to 140°C (2 mmHg)
Índice de refracción 1.4625
Cantidad 1 g
Beilstein 1722519
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico