Learn More
Trans-2-nonenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023993
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11489256 5 g 5 g
11499256 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11489256
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18108.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18829-56-6 | C9H16O | 140.226 g/mol
trans-2-Nonenal reacts with acetic acid hydrazide to produce acetic acid non-2-enylidene-hydrazide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La trans-2-nonenal reacciona con ácido acético hidrazida para producir ácido acético no-2-enilideno-hidrazida.
Solubilidad
Soluble en alcohol y aceites. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con el aire, los agentes oxidantes y el calor. Proteger del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18829-56-6
Fórmula molecular C9H16O
Peso molecular (g/mol) 140.226
Número MDL MFCD00007012
Clave InChI BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo trans-2-nonenal, 2-nonenal, e-2-nonenal, e-non-2-enal, 3-hexylacrolein, 2-nonenal, 2e, beta-hexylacrolein, 2-nonenal, e, heptylideneacetaldehyde, alpha-nonenyl aldehyde
PubChem CID 5283335
Nombre IUPAC (E)-non-2-enal
SMILES CCCCCCC=CC=O
Specifica
Nombre del producto químico o material trans-2-Nonenal
Densidad 0.846
Punto de ebullición 98°C to 100°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C (184°F)
Índice de refracción 1.4403
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,6676
Información de solubilidad Soluble in Alcohol ,and oils. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.22
Porcentaje de pureza 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-2-Nonenal
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contém: trans-2-Nonenal
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.