Learn More
Clorhidrato de trans-2-hidroximetil-1-ciclohexilamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-146316 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10319200 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10297110 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10319200
Marca: Thermo Scientific Acros 265872500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28250-45-5 | C7H16NO | 130.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28250-45-5
Fórmula molecular C7H16NO
Peso molecular (g/mol) 130.21
Número MDL MFCD00145424
Clave InChI GCWPGEWXYDEQAY-NKWVEPMBSA-O
Sinónimo trans-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-amino-cyclohexyl-methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexylmethanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methan-1-ol, chloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride salt, cyclohexanemethanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel
PubChem CID 2724654
Nombre IUPAC [(1R,2R)-2-aminociclohexil]metanol; clorhidrato
SMILES [NH3+][C@@H]1CCCC[C@H]1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 150°C to 155°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.66
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino