Learn More
trans-2-Hexenal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-142649 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10143160 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10051860 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
2 options
Código de producto. 10143160
Marca: Thermo Scientific Acros 158130250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6728-26-3 | C6H10O | 98.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6728-26-3
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.14
Número MDL MFCD00007008
Clave InChI MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo trans-2-hexenal, 2-hexenal, leaf aldehyde, e-2-hexenal, e-hex-2-enal, 2-trans-hexenal, beta-propyl acrolein, hexylenic aldehyde, hex-2-en-1-al, 2-hexenal, e
PubChem CID 5281168
ChEBI CHEBI:28913
Nombre IUPAC (E)-hex-2-enal
SMILES CCCC=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Hexenal
Nombre de nota 99%
Acidez 5mg KOH/g max.
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8460g/mL
Punto de ebullición 146.0°C to 149.0°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH=CHCHO
Índice de refracción 1.4440 to 1.4500
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, I, 382
Gravedad específica 0.846
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2-Hexenal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.