Learn More
trans-2-Aminometil-1-ciclohexanol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-57443 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
Código de producto. 10592641
Marca: Thermo Scientific Acros 265890010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 5691-09-8 | C7H15NO | 129.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5691-09-8
Fórmula molecular C7H15NO
Peso molecular (g/mol) 129.2
Número MDL MFCD06213163
Clave InChI JGKFBZBVCAWDFD-NKWVEPMBSA-O
Sinónimo trans-2-aminomethyl-1-cyclohexanol, trans-2-aminomethyl-cyclohexanol, 1r,2s-2-aminomethyl cyclohexan-1-ol, jgkfbzbvcawdfd-nkwvepmbsa-n, 1r,2s-2-aminomethyl cyclohexanol, 1r,2s---trans-2-aminomethyl cyclohexanol, trans-2-aminomethyl cyclohexanol, 2-aminomethyl cyclohexanol, e, cyclohexanol, 2-aminomethyl-, trans, 1r-2alpha-aminomethylcyclohexan-1beta-ol
PubChem CID 2724658
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol
Nombre de nota 99+%
Color Incolora
Punto de ebullición 226°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal OHC6H10CH2NH2
Índice de refracción 1.4905 to 1.4925
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.