Learn More
Ácido trans-2,4-diclorocinámico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11434914
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11434914 5 g 5 g
11444914 25 g 25 g
11454914 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11434914
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13824.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20595-45-3
Fórmula molecular C9H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 217.045
Número MDL MFCD00004373
Clave InChI MEBWABJHRAYGFW-DUXPYHPUSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorocinnamic acid, trans-2,4-dichlorocinnamic acid, e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, cinnamic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, unii-c09kk5d2t2, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl-, 2e, 2e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl, 2e-3-2,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 688026
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(2,4-diclorofenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
Punto de fusión 233°C to 235°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1369152
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.05
Porcentaje de pureza 98%