Learn More
trans-1,2-Dibromociclohexano, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-103508 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10715181 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10715181 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10591554 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10591554 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
4 options
Código de producto. 10715181
Proveedor: Thermo Scientific Acros 112770250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7429-37-0
Fórmula molecular C6H10Br2
Peso molecular (g/mol) 241.95
Número MDL MFCD00003820
Clave InChI CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Sinónimo trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane
PubChem CID 98506
Nombre IUPAC (1R,2R)-1,2-dibromociclohexano
SMILES Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1, 2-Dibromocyclohexane
Nombre de nota 99%
Color Amarillo
Densidad 1.7800g/mL
Punto de ebullición 145°C (100.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H10Br2
Índice de refracción 1.5510 to 1.553
Cantidad 25 mL
Beilstein 05, 24
Gravedad específica 1.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.95
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido