Learn More
Tranilast, MedChemExpress
Descripción
Tranilast (MK-341) acts as an anti-atopic agent. Tranilast suppresses production of prostaglandin D2 (PGD2, IC50= 0.1 mM). Tranilast sodium exhibits anti-inflammatory and immunomodulatory effects. Tranilast sodium antagonizes angiotensin II and inhibits its biological effects in vascular smooth muscle cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tranilast |
| CAS | 53902-12-8 |
| Color | Yellowish Green |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H17NO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | MK-341 SB 252218 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (152.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C/C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 327.33 |
| Mostrar más |