Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TRANCE (RANKL/TNFSF11) de ratón
Descripción
Este gen codifica un miembro de la familia de citoquinas del factor de necrosis tumoral (TNF), que es un ligando para la osteoprotegerina y funciona como un factor clave para la diferenciación y activación de los osteoclastos. Se ha demostrado que esta proteína es un factor de supervivencia de las células dendríticas y participa en la regulación de la respuesta inmune dependiente de células T. Se ha descrito que la activación de células T induce la expresión de este gen y conduce a un aumento de la osteoclastogénesis y pérdida ósea. Se ha demostrado que esta proteína activa la cinasa antiapoptótica AKT/PKB a través de un complejo de señalización que utiliza la cinasa SRC y el factor de necrosis tumoral asociado al receptor (TRAF) 6, lo que indica que esta proteína podría desempeñar un papel en la regulación de la apoptosis celular. La alteración selectiva del gen relacionado en ratones ocasionó una osteopetrosis grave y la falta de osteoclastos. Los ratones deficientes mostraron defectos en la diferenciación temprana de linfocitos T y B, y no pudieron formar estructuras mamarias lóbulo-alveolares durante el embarazo. Se han encontrado dos variantes de transcripción cortados alternativamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | O35235 |
| Intervalo del ensayo | De 2,74 a 2000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 4 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 21943 |
| Símbolo de gen | TNFSF11 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |