Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TRANCE (RANKL/TNFSF11) de ratón
Código de producto. 15475343
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475343 96 pruebas 1 set
17175789 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475343 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EMTNFSF11
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
The Mouse TRANCE (RANKL/TNFSF11) ELISA quantitates Ms TRANCE in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms TRANCE. Principle of the method The Mouse TRANCE solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El RANKL (ligando del receptor activador del factor nuclear kappa-B, TNFSK11) es un miembro de la familia de citoquinas del factor de necrosis tumoral (TNF), que es un ligando para la osteoprotegerina y funciona como un factor clave para la diferenciación y la activación de los osteoclastos. Estructuralmente, RANKL comparte el soporte estructural de los miembros de la familia TNF, pero cuenta con pares de receptores-ligandos individuales que se asocian a una alta especificidad. Se ha demostrado que RANKL se autoasocia como un homotrímero con cuatro asas de superficie distintas de las de otras moléculas de tipo TNF. Se ha demostrado que RANKL es un factor de supervivencia de las células dendríticas y participa en la regulación de la respuesta inmune dependiente de células T. Se ha descrito que la activación de células T induce la expresión de RANKL y conduce a un aumento de la osteoclastogénesis y pérdida ósea. Se ha demostrado que RANKL activa la cinasa antiapoptótica AKT/PKB a través de un complejo de señalización que utiliza la cinasa SRC y el factor de necrosis tumoral asociado al receptor (TRAF) 6, lo que indica que RANKL podría jugar un papel en la regulación de la apoptosis celular. La alteración selectiva de un gen relacionado con RANKL en ratones ocasionó una osteopetrosis grave y la falta de osteoclastos. Los ratones deficientes mostraron defectos en la diferenciación temprana de linfocitos T y B, y no pudieron formar estructuras mamarias lóbulo-alveolares durante el embarazo. Se han encontrado dos variantes de transcripción cortados alternativamente para RANKL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O35235
Intervalo del ensayo 2,74-2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4 pg
Intervalo de calibración De 4 pg/mL a 2000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 21943
Símbolo de gen Ly109l,ODF,OPGL,RANKL,Trance
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Investigación ósea
Volumen de muestra 33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Ly109l, ODF, OPG, OPGL, RANKL, Trance
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min