Learn More
Beschreibung
May regulate endosome-to-lysosome trafficking of membrane cargo, including EGFR.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | TRAK2 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.28 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | TRAK2 |
| N.º de referencia del gen | O60296, Q8R2H7 |
| Alias de gen | ALS2CR3, CALS C, GRIF 1, GRIF1, KIAA0549, OIP98, TRAK2 |
| Símbolos de los genes | Trak2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?