missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRAK2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7184218
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17129463 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17129463

Marca: Invitrogen™ PA5111544

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: DEEEGITFQV QQPLEVEEKL STSKPVTGIF LPPITSAGGP VTVATANPGK CLSCTNST Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 79%, Rat - 78%.

May regulate endosome-to-lysosome trafficking of membrane cargo, including EGFR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRAK2
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TRAK2
N.º de referencia del gen O60296
Alias de gen 2900022D04Rik; 4733401O11Rik; AI480836; Als2cr3; amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region candidate 3; amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region, candidate 3; amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region, candidate 3 homolog; amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 3 protein; Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 3 protein homolog; AW046271; CALS-C; EMBL AAH60681.1; GABA-A receptor interacting factor-1; GABA-A receptor-interacting factor 1; gamma-aminobutyric acid(A) receptor-interacting factor; Grif1; GRIF-1; KIAA0549; MILT2; milton homolog 2; mKIAA0549; O-GlcNAc transferase-interacting protein of 98 kDa; OIP98; O-linked N-acetylglucosamine transferase interacting protein 98; trafficking kinesin protein 2; trafficking kinesin-binding protein 2; trafficking protein, kinesin binding 2; Trak2
Símbolos de los genes TRAK2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein corresonding to Human TRAK2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107138).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 66008
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.