Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TRAIL (TNFSF10) de ratón
Código de producto. 15465343
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15465343
Marca: Invitrogen™ EMTNFSF10
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para TRAIL (TNFSF10) de ratón cuantifica la TRAIL ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el TRAIL ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para TRAIL de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
TRAIL es una citoquina que pertenece a la familia del ligando del factor de necrosis tumoral (TNF). TRAIL induce preferentemente apoptosis en células transformadas y tumorales, pero no parece destruir células normales aunque se expresa a un nivel significativo en la mayoría de los tejidos normales. TRAIL se une a varios miembros de la superfamilia de receptores TNF, incluyendo TNFRSF10A/TRAILR1, TNFRSF10B/TRAILR2, TNFRSF10C/TRAILR3, TNFRSF10D/TRAILR4, y posiblemente también a TNFRSF11B/OPG. La actividad de esta proteína puede modularse uniéndose a los receptores señuelo TNFRSF10C/TRAILR3, TNFRSF10D/TRAILR4 y TNFRSF11B/OPG, que no pueden inducir apoptosis. Se ha demostrado que la unión de la proteína TRAIL a sus receptores desencadena la activación de MAPK8/JNK, caspasa 8 y caspasa 3. Los receptores de TRAIL incluyen dos dominios de muerte que contienen receptores, el receptor de muerte 4 (DR4) y DR5, así como dos receptores señuelo, DcR1 y DcR2, que carecen del dominio de muerte de señalización intracelular. TRAIL es una proteína de membrana de tipo II y se expresa en toda una serie de tejidos humanos. Al igual que el TNF y el ligando Fas, TRAIL induce la apoptosis y la activación de NF-kB en muchos tejidos y células.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P50592
Intervalo del ensayo 2,46-600 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg
Intervalo de calibración De 2 pg/mL a 600 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par ELISA detecta TRAIL de ratón. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 22035
Símbolo de gen A330042I21Rik,AI448571,APO-2L,Ly81,TL2,Tnlg6a,Trail
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo A330042I21Rik, AI448571, APO-2L, Ly81, TL2, Trail
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min