Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de microtubos TracRack™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-6962024 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Morado
Púrpura claro
Posiciones:
64
64/96
Unit Size:
cada uno
Product Code. Color Posiciones unitSize
15346548 Morado 64 cada uno
15356548 Púrpura claro 64/96 cada uno
2 options
Product Code. 15346548
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Permite a los usuarios abrir, identificar y eliminar fácilmente solo los segmentos de muestras necesarios. La gradilla de microtubos TracRack™ Fisherbrand™ elimina la molestia de sacar toda la gradilla de muestras del almacenamiento en frío, lo que podría reducir el riesgo de posible contaminación cruzada.
  • Ocho segmentos individuales por caja
  • Los segmentos de tubo están fabricados con polipropileno duradero
  • Ayuda a reducir la posible contaminación cruzada
  • Ahorra un valioso espacio de trabajo y deja más espacio para la manipulación de muestras
  • Impide que las tapas de microcentrífuga abiertas interfieran en otros pocillos
  • Identificación alfanumérica de los pocillos
  • Segmentos de tubo vendidos con caja exterior y tapa
  • Caja exterior TracRack™ fabricada con material de polipropileno de película fina
  • Capacidad de almacenamiento a una temperatura de - 80°C
  • Resistente a la humedad, lo que reduce significativamente la posibilidad de moho
  • Los segmentos extraíbles permiten utilizar la carcasa exterior para el almacenamiento de otros productos de laboratorio pequeños
  • Herméticas a la luz para materiales sensibles a la luz
  • Las cajas de 5,3 cm encajan en gradillas de congelador estándar
Specifications
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Morado
Admite Tubos (de 1,5 a 2 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 64
Forma Square
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad Non-sterile
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,93 x 13 x 3,5cm
Longitud (métrico) 12,93 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 12,3 cm
Incluye Caja exterior y tapa
Tipo de producto Caja de almacenamiento de microtubos
Estantes None
Altura (métrico) 3,5 cm
matriz, red, conjunto 8 x 8
Anchura (métrico) 13 cm