Descripción
- Ocho segmentos individuales por caja
- Los segmentos de tubo están fabricados con polipropileno duradero
- Ayuda a reducir la posible contaminación cruzada
- Ahorra un valioso espacio de trabajo y deja más espacio para la manipulación de muestras
- Impide que las tapas de microcentrífuga abiertas interfieran en otros pocillos
- Identificación alfanumérica de los pocillos
- Segmentos de tubo vendidos con caja exterior y tapa
- Caja exterior TracRack™ fabricada con material de polipropileno de película fina
- Capacidad de almacenamiento a una temperatura de - 80°C
- Resistente a la humedad, lo que reduce significativamente la posibilidad de moho
- Los segmentos extraíbles permiten utilizar la carcasa exterior para el almacenamiento de otros productos de laboratorio pequeños
- Herméticas a la luz para materiales sensibles a la luz
- Las cajas de 5,3 cm encajan en gradillas de congelador estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Púrpura claro |
| Admite | Microtubes (0.2 to 0.5 mL) |
| Material | Polypropylene |
| Posiciones | 64/96 |
| Forma | Square |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Cantidad | 1 Each |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12.93 x 13 x 3.5 cm |
| Mostrar más |