missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRACP/PAP/ACP5 Antibody (ACP5/2336R), DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08700DL594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TRACP/PAP/ACP5 Monoclonal antibody specifically detects TRACP/PAP/ACP5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| TRACP/PAP/ACP5 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| HPAP, TRACP5a, TRACP5b, TRAP, TrATPase | |
| Recombinant full-length human TRACP/PAP/ACP5 protein (Uniprot: P13686) | |
| 100 μg | |
| Protein Phosphatase | |
| 54 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| ACP5/2336R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido