Learn More
3M™ Almohadilla de repuesto Tracer™
Código de producto. p-8006625
Click to view available options
Color:
Azul
Azul oscuro
Tamaño de la unidad:
50 pares
paquete de 50
Código de producto. 12672615
Marca: 3M™ 7000103735
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The Tracer™ Replacement Pod is designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise up to 20 dB.
  • Reduces noise levels up to 20 dB SNR in accordance with EN 352-2:2020.
  • Patented tri-flange design in pre-moulded material makes them a fit for most ear canals.
  • Firm, long stem for easy insertion and removal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul oscuro
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Cantidad 50/Paq.
Tipo de producto Tapón para los oídos