Learn More
3M™ Almohadilla de repuesto Tracer™
Descripción
- Reduces noise levels up to 20 dB SNR in accordance with EN 352-2:2020.
- Patented tri-flange design in pre-moulded material makes them a fit for most ear canals.
- Firm, long stem for easy insertion and removal.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul oscuro |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Tipo de producto | Tapón para los oídos |