Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TracePLOT TG-BOND U
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
Diámetro (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
0.53mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para un análisis uniforme y reproducible de compuestos no polares y polares, las columnas para GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U ofrecen un alto rendimiento y una estabilidad insuperable. Las columnas utilizan una fase sólida polar de divinilbenceno etileno glicol/dimetilacrilato, y las partículas se incorporan en los tubos para esencialmente no liberar partículas, lo que ayuda a evitar daños en los sistemas de detección.
Aplicaciones:
- Compuestos polares y no polares
- HP-PLOT U
- Rt™-U-BOND
- CP-PoraPLOT U
- CP-PoraBOND U
- Supel-N PLOT
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | Hasta 190 °C |
| Diámetro (métrico) | 0.53mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0.53 mm |
| Fase estacionaria | TracePLOT™ TG-BOND U |
| Para utilizar con (aplicación) | GC |
| Grosor de película | 20 μm |
| Longitud (métrico) | 15m |
| Polaridad | Polar |