Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TracePLOT TG-BOND Q
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Consiga una separación uniforme y reproducible de CO2, metano y 02/N2/CO. Las columnas para GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC ofrecen un alto rendimiento y una estabilidad insuperable. Las columnas utilizan una fase no polar de 100 % de divilbenceno y las partículas se incorporan en las paredes de los tubos para no liberar partículas. Esta fuerte unión ayuda a evitar daños en los sistemas de detección.
- Isómeros y alcanos de C1 a C3 hasta C12
- Separación de CO2, metano y O2/N2/CO
- Análisis de compuestos oxigenados y disolventes
- CP-PoraPLOT Q
- Rt™-Q-BOND
- CP-PoraBond Q
- Supel-Q™-Plot
- AT™-Q
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | Hasta 300/320°C |
| Diámetro (métrico) | 0,53 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Fase estacionaria | TracePLOT™ TG-BOND Q |
| Para utilizar con (aplicación) | Isómeros de GC/MS C1 a C3 y alcanos hasta C12, Separación de CO2, metano y O2/N2/CO, Análisis de compuestos oxigenados y disolventes |
| Grosor de película | 20 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | No polar |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.