Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TracePLOT™ TG-BOND Alumina (desactivación de Na 2 SO 4)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice las columnas para GC de alúmina Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND para el análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | TracePLOT™ TG-BOND de alúmina |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS |
| Grosor de película | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 50 m |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.