Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TracePLOT™ TG-BOND Alumina (desactivación de Na 2 SO 4)
Código de producto. 10026554 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
50 m
Grosor de película:
5 μm
10 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Grosor de película unitSize
10026554 30 m 10 μm cada uno
10107644 30 m 5 μm cada uno
10035724 50 m 5 μm cada uno
10584305 50 m 10 μm cada uno
4 options
Código de producto. 10026554
Marca: Thermo Scientific™ 260016080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice las columnas para GC de alúmina Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND para el análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados.
Aplicaciones:
  • Hidrocarburos C1-C5
  • Isómeros de hidrocarburos no saturados
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
  • La unión fuerte evita que los sistemas de inyección y detección se dañen durante las operaciones de conmutación de válvulas.
  • Las columnas se pueden regenerar para restaurar la eficacia y selectividad completas después de la adsorción de agua.
  • Las pruebas rigurosas garantizan el grosor adecuado de la película (1,3-butadieno), la selectividad (propadieno, metil acetileno), la resolución (trans-2-buteno, 1-buteno) y la eficacia del revestimiento (1,3-butadieno).
Similar a:
  • Alumina-PLOT
  • AT™-Alumina
  • CP-Al2O3/KCl
  • CP-Al2O3/Na2SO4
  • GS-Alumina
  • GS-Alumina KCl
  • HP PLOT M
  • HP PLOT S
  • Rt™-Alumina BOND (KCl)
  • Rt™-Alumina BOND (Na2SO4 )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria TracePLOT™ TG-BOND de alúmina
Para utilizar con (aplicación) GC/MS
Grosor de película 10 μm
Longitud (métrico) 30 m
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.