Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-XLBMS
Código de producto. 11541134 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
15m
20 m
30 m
30m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,18 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,18 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1.50μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
11541134 15 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
11531134 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
11551134 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
11561134 30 m 0,32 mm 0,1 μm cada uno
11571134 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11581134 15m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
11591134 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11501144 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
11511144 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11521144 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
11531144 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
11541144 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
11551144 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
11561144 15m 0,25 mm 1 μm cada uno
11571144 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
11581144 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
11591144 15m 0,53 mm 1.50μm cada uno
11501154 30m 0,53 mm 1.50μm cada uno
11511154 20 m 0,18 mm 0,18 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 11541134 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260790350
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS ofrecen baja polaridad y bajo nivel de sangrado óptimas para una amplia gama de aplicaciones.
Elija estas columnas que ofrecen una columna de baja polaridad y bajo sangrado, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones.
  • Fase estacionaria patentada
  • Selectividad única
  • Similar a DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Recomendada para:
  • Pesticidas
  • Congéneres de PCB
  • PAH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 340/360 °C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-XLBMS
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para pesticidas, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para PAH, GC/MS para mezclas de Aroclor
Grosor de película 0,1 μm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad Polaridad baja
Descripción 15 m x 0,25 mm x 0,1 µm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.