Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMT Metal
Código de producto. 11870463 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
30 m
60 m
Diámetro (métrico):
0,25 mm
0,53 mm
Tamaño de partículas:
0,10 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,50 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11870463 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11810473 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
11890463 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
11840463 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11830463 15 m 0,25 mm 0,10 μm cada uno
11800473 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
11850463 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11820473 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
11860463 30 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
11830473 30 m 0,53 mm 1,50 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11870463 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26M881540
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice una excelente reproducibilidad columna a columna con las columnas de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT.
Diseñado para una reproducibilidad columna a columna superior
  • Fase polar, polietilenglicol
  • Superficie con desactivación polar que une el polímero fuertemente para lograr una excelente estabilidad térmica
  • Resistencia a daños oxidativos y daños causados por volátiles fuertemente ácidos o básicos mejor que las fases sólidas de silicona
  • Equivalente a las fases USP G14, G15, G20 y G39
Aplicaciones:
  • Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
  • Compuestos saborizantes
  • Aceites esenciales
  • Aminas
  • Disolventes
  • Isómeros de xileno
  • Método 603 de la EPA para acroleína/acrilonitrilo
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Uso recomendado:
  • Aldehídos
  • Aceites esenciales
  • Disolventes
  • Xilenos
  • Uso alternativo:
  • Ácidos
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Aminas–alifáticas
  • Aminas–aromáticas
Similar a:
  • MXT™-Wax
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-Wax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Wax 52 CB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 260°C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-WAXMS
Tipo USP G14, G15, G16, G20, G39
Para utilizar con (aplicación) GC para método 603 de EPA para acroleína/acrilonitrilo, GC para ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), compuestos de sabores, aceites esenciales, aminas, disolventes e isómeros de xileno
Tamaño de partículas 0,25 μm
Intervalo de temperatura 40 °C°C a 260 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 60 m
Polaridad Polar