Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMT Metal
Código de producto. 11810473 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
30 m
60 m
Diámetro (métrico):
0,25 mm
0,53 mm
Tamaño de partículas:
0,10 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,50 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11810473 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
11890463 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
11840463 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11830463 15 m 0,25 mm 0,10 μm cada uno
11800473 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
11850463 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11870463 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11820473 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
11860463 30 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
11830473 30 m 0,53 mm 1,50 μm cada uno
10 options
Código de producto. 11810473
Marca: Thermo Scientific™ 26M882860
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice una excelente reproducibilidad columna a columna con las columnas de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT.
Diseñado para una reproducibilidad columna a columna superior
  • Fase polar, polietilenglicol
  • Superficie con desactivación polar que une el polímero fuertemente para lograr una excelente estabilidad térmica
  • Resistencia a daños oxidativos y daños causados por volátiles fuertemente ácidos o básicos mejor que las fases sólidas de silicona
  • Equivalente a las fases USP G14, G15, G20 y G39
Aplicaciones:
  • Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
  • Compuestos saborizantes
  • Aceites esenciales
  • Aminas
  • Disolventes
  • Isómeros de xileno
  • Método 603 de la EPA para acroleína/acrilonitrilo
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Uso recomendado:
  • Aldehídos
  • Aceites esenciales
  • Disolventes
  • Xilenos
  • Uso alternativo:
  • Ácidos
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Aminas–alifáticas
  • Aminas–aromáticas
Similar a:
  • MXT™-Wax
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-Wax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Wax 52 CB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 260°C
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-WAXMS
Tipo USP G14, G15, G16, G20, G39
Para utilizar con (aplicación) GC para método 603 de EPA para acroleína/acrilonitrilo, GC para ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), compuestos de sabores, aceites esenciales, aminas, disolventes e isómeros de xileno
Tamaño de partículas 1 μm
Intervalo de temperatura 40 °C°C a 260 °C
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad Polar