Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS
Código de producto. 10391065 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10391065 | 15m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10734267 | 10 m | 0,0 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10419444 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10137944 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10477714 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 PCS |
| 10209234 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10219234 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10381065 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10025794 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10722537 | 60 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10157804 | 15 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10167804 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10670446 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10744647 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10055594 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10147944 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10219614 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10229614 | 60 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10535065 | 15 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10380875 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10187994 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10280285 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10210055 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10468104 | 60 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10279274 | 15m | 0,53 mm | 1.5μm | cada uno |
| 10321355 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm | cada uno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Analice FAME con una excelente estabilidad térmica gracias a la columna para GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS.
- Fase polar, polietilenglicol
- La superficie con desactivación polar enlaza fuertemente los polímeros para ofrecer una excelente estabilidad térmica
- Resisten los daños por oxidación y por compuestos volátiles fuertemente ácidos o básicos mejor que las fases sólidas de silicona
- Equivalente a las fases USP G14, G15, G16, G20 y G39
DB-WAX, DB-WAXetr, HP-Wax, HP-Innowax, Supelcowax 10, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, Rtx-Wax, BP20, ZB-Wax, Optima Wax, AT-Wax
- FAME
- Compuestos saborizantes y aceites esenciales
- Disolventes
- Isómeros de xileno
- Método EPA 603 para acroleína/acrilonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 240/260 °C |
| Diámetro (métrico) | 0.25mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
| Tipo USP | G14 . G15. G16 . G20, G39 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, GC/MS for Flavor Compoundsand Essential Oils, GC/MS for Solvents, GC/MS for Xylene Isomers, GC/MS for EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 15m |
| Polaridad | Polar |
| Descripción | Espesor 0.5um ; 0,25 mm ID ; 15 m de longitud |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.