Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS
Analice FAME con una excelente estabilidad térmica gracias a esta columna.
Marca:  Thermo Scientific™ 26088-3340
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10279274
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Analice FAME con una excelente estabilidad térmica gracias a la columna para GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS.
  • Fase polar, polietilenglicol
  • La superficie con desactivación polar enlaza fuertemente los polímeros para ofrecer una excelente estabilidad térmica
  • Resisten los daños por oxidación y por compuestos volátiles fuertemente ácidos o básicos mejor que las fases sólidas de silicona
  • Equivalente a las fases USP G14, G15, G16, G20 y G39
DB-WAX, DB-WAXetr, HP-Wax, HP-Innowax, Supelcowax 10, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, Rtx-Wax, BP20, ZB-Wax, Optima Wax, AT-Wax
  • FAME
  • Compuestos saborizantes y aceites esenciales
  • Disolventes
  • Isómeros de xileno
  • Método EPA 603 para acroleína/acrilonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
240/260 °C
0.53 mm
G14 . G15. G16 . G20, G39
1.5μm
Polar
0.53mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS
GC/MS, GC/MS for Flavor Compoundsand Essential Oils, GC/MS for Solvents, GC/MS for Xylene Isomers, GC/MS for EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile
15m
Espesor 1.5um ; 0,53 mm ID ; 15 m de longitud
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS > Espesor película 1,5 μm; D.I. 0,53mm; Longitud 15m
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.