Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS
Código de producto. 10209234 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
15m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,0 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
1.5μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10209234 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10734267 10 m 0,0 mm 0,1 μm cada uno
10419444 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10137944 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10477714 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 PCS
10219234 30 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10381065 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10025794 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10722537 60 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10391065 15m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10157804 15 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10167804 15 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10670446 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10744647 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10055594 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10147944 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10219614 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10229614 60 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10535065 15 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10380875 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10187994 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10280285 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10210055 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10468104 60 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10279274 15m 0,53 mm 1.5μm cada uno
10321355 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
26 options
Código de producto. 10209234
Marca: Thermo Scientific™ 260881430
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Analice FAME con una excelente estabilidad térmica gracias a esta columna.
Analice FAME con una excelente estabilidad térmica gracias a la columna para GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase polar, polietilenglicol
  • Superficie con desactivación polar que une el polímero para lograr una excelente estabilidad térmica
  • Resistencia a daños oxidativos y daños causados por volátiles fuertemente ácidos o básicos mejores que las fases sólidas de silicona
  • Aplicaciones:
  • Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
  • Compuestos de sabor y aceites esenciales
  • Disolventes
  • Isómeros de xileno
  • Método 603 de la EPA para acroleína/acrilonitrilo
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Aldehídos
  • Aceites esenciales
  • Disolventes
  • Xilenos
  • Usos alternativos:
  • Ácidos
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Amina-alifática
  • Amina-aromática
  • Herbicidas
  • Cetonas
  • Nitroaromáticos
  • Fenoles
  • Volátiles
Similar a:
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-Wax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Wax 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™-Wax
  • BP20
  • ZB-Wax
  • Optima™ Wax
  • AT™-Wax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 240/260 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-WAXMS
Tipo USP G14, G15, G16, G20, G39
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para FAME, GC/MS para compuestos de sabores y aceites esenciales, GC/MS para disolventes, GC/MS para isómeros de xileno, GC/MS para método EPA 603 para acroleína/acrilonitrilo
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polar
Descripción Grosor de 0,25 um; 0,32 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.