Learn More
Beschreibung
Analice FAME con una excelente estabilidad térmica gracias a la columna para GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS.
- Fase polar, polietilenglicol
- Superficie con desactivación polar que une el polímero para lograr una excelente estabilidad térmica
- Resistencia a daños oxidativos y daños causados por volátiles fuertemente ácidos o básicos mejores que las fases sólidas de silicona
- Aplicaciones:
- Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
- Compuestos de sabor y aceites esenciales
- Disolventes
- Isómeros de xileno
- Método 603 de la EPA para acroleína/acrilonitrilo
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
- Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
- Aldehídos
- Aceites esenciales
- Disolventes
- Xilenos
- Usos alternativos:
- Ácidos
- Alcoholes
- Alcoholes en las bebidas
- Acetatos de alditol (azúcares)
- Amina-alifática
- Amina-aromática
- Herbicidas
- Cetonas
- Nitroaromáticos
- Fenoles
- Volátiles
Similar a:
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-Wax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Wax 52 CB
- Stabilwax™
- Rtx™-Wax
- BP20
- ZB-Wax
- Optima™ Wax
- AT™-Wax
Spezifikation
Spezifikation
| Temperatura máxima | 240/260 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,32 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
| Tipo USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para FAME, GC/MS para compuestos de sabores y aceites esenciales, GC/MS para disolventes, GC/MS para isómeros de xileno, GC/MS para método EPA 603 para acroleína/acrilonitrilo |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 15 m |
| Polaridad | Polar |
| Descripción | Grosor de 0,25 um; 0,32 mm de diámetro interior; 15 m de longitud |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.