Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD™ TG-WaxMS B
Código de producto. 10320975 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15m
30 m
30m
60 m
60m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1.5μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10320975 15m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10459634 15m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10469634 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10782147 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10361335 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10299304 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10774437 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10600256 15m 0,32 mm 1 μm cada uno
10209714 15m 0,53 mm 1 μm cada uno
10137374 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10095834 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10361115 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10026274 60m 0,53 mm 1 μm cada uno
10310965 30m 0,53 mm 1.5μm cada uno
14 options
Código de producto. 10320975
Marca: Thermo Scientific™ 260861310
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Identifique analitos básicos con alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad sin derivatización o cebado de columna.
Identifique analitos básicos con alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad sin derivatización o cebado de columna con las columnas Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B.
  • Fase polar, fase de polietilenglicol con desactivación básica
  • Absorción reducida y capacidad de respuesta mejorada para los compuestos básicos
  • No adecuadas para utilizar con agua ni alcoholes
CAM, Carbowax Amine, CP Wax51, Stabilwax-DB
  • Aminas
  • Alquilaminas
  • Diaminas
  • Otros compuestos básicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 200/220 °C
Diámetro (métrico) 0.32mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-WAXMS B
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, GC/MS for Alkylamines, GC/MS for Diamines, GC/MS for Basic Compounds
Intervalo de temperatura 40 a 220 ° C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 15m
Polaridad Polar
Descripción Espesor 0.25um ; 0.32mm ID ; 15 m de longitud
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.